25323
Petrocol® 2887
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
ASTM® D2887,D7213
meets requirements for USP G1, G2 and G9
Parámetros
≤25-350 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
265
df
0.50 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
5.0 m × 0.53 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
aplicaciones
petroleum
tipo de columna
capillary non-polar
Descripción general
USP Code: This column meets G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- Subambient to 350 °C (isothermal or programmed)
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?