Documentos clave
25054
Supelco
Tenax® GR
stainless steel TD tube, preconditioned
Sinónimos:
Tenax® GR Tube, stainless steel, for PerkinElmer® ATD, 10 pk
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
Materiales
stainless steel TD tube
Características
preconditioned
envase
pkg of 10 tubes
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Tenax GR
idoneidad
suitable for (extends range of Tenax TA)
aplicaciones
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
Información legal
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)