Merck
24564
Supelco
Trampa de hidrocarburos Supelcarb HC
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
volumen
750 cc
Adaptador
1/4 in. fitting
Descripción general
Elimina los compuestos orgánicos del gas portador, aire e hidrógeno. Nosotros fabricamos esas trampas para asegurar la máxima capacidad de captura por gramo y el material más limpio posible. El material absorbente en las trampas Supelcarb HC tiene dos veces la capacidad de captura del carbón activado.
Hydrocarbon traps are basically used in GC for carrier gas purification, as the name suggests they are primarily used for trapping hydrocarbons.
Información legal
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)