Documentos clave
24442
SGE Replacement Needle
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
Sinónimos:
REPL.NEEDLE N10-S-0.63, PK2
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23 ga
descripción
10R-S-0.63
Características
needle cone tip
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 037747
aguja L × D.E.
42 mm × 0.63 mm
volumen
10 μL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)