24323
SPB®-PUFA
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.20 μm
Sinónimos:
SPB-PUFA, 30M .32MM .20UM
Seleccione un Tamaño
1560,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1560,00 €
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
meets requirements for USP G18
Parámetros
50-220 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
400
df
0.20 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; poly(alkylene glycol) phase
aplicaciones
agriculture
clinical
food and beverages
tipo de columna
capillary polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: This column meets USP G18 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(alkylene glycol)
- 50 °C to 220 °C (isothermal or programmed)
Aplicación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?