24131
Columna capilar para GC Nukol
size × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Seleccione un Tamaño
748,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
748,00 €
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
Agency
meets requirements for USP G25 and G35
Parámetros
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Valor Beta
320
df
0.25 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
tamaño × D.I.
30 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
tipo de columna
capillary polar
Descripción general
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Aplicación
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?