24023INT
SP-2340
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Sinónimos:
SP®-2340 Capillary GC Column
About This Item
Materiales
fused silica
df
0.20 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; poly(biscyanopropyl siloxane) phase
tipo de columna
capillary highly polar
compatibilidad
for use with Agilent Intuvo GC
Descripción general
USP Code: This column meets USP G5 requirements.
Phase:
- Non-bonded
- Poly(biscyanopropyl siloxane)
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)