Documentos clave
23986
Headspace/Soil-Gas Syringe
10MDR-HSV, volume 10 mL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Sinónimos:
SYRINGE SGE 10MAX-SV
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
bevel tip needle
glass syringe
tamaño de la aguja
23 ga
Características
syringe supplied with needle and probe
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 008975
aguja L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
volumen
10 mL
Descripción general
Jeringas Espacio en cabeza y Sonda Especial
  • Equipada con una válvula y una sonda especial Luer con orificio lateral
  • La aguja de la válvula permite almacenar la muestra de gas en la jeringa durante la transferencia al laboratorio.
  • Recomendada para extracción espacio en cabeza de suelos
  • La sonda se extrae y es reemplazada por la aguja durante la inyección en el GC.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)