Documentos clave
23972
SGE Autosampler Syringe, SuperfleX Syringe
volume 10 μL, SK-10FX-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
Seleccione un Tamaño
6 EA
494,00 €
494,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
494,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
494,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
23 ga
Características
needle type FX (cemented needle)
syringe type SuperfleX
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 002838
aguja L
42 mm
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Información legal
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)