Merck
23740-U
Supelco
Herramienta capilar Cleaving
Fixed Blade Version
Seleccione un Tamaño
1 EA
80,50 €
80,50 €
Precio de catálogo115,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
80,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.54
80,50 €
Precio de catálogo115,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
sapphire cutting blade
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
This handy tool makes scalpel-like cuts to polyimide-coated fused silica, leaving no jagged edges to create problems. The industrial sapphire cutting edges remains sharp indefinitely.
Otras notas
Fixed blade with a protective cover.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)