Documentos clave
23233
Supelco
Amber storage bottles
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, bottle only, pkg of 12 ea
Sinónimos:
AMBER SCREW-CAP BOTTLE ONLY 60ML PK12
Seleccione un Tamaño
12 EA
35,70 €
35,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
35,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
35,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
amber glass bottle
Características
closure type screw top bottle
envase
pkg of 12 ea
D.E. × Al
38 mm × 95 mm
volumen
60 mL
Adaptador
thread for 20-400
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. I was wondering if the product 23233 has a PTFE liner as it does not specify the exact item.
    1 respuesta
    1. This product is not supplied with a cap. The image provided on the product page is representative only. See the links below for caps with PTFE liners that would be suitable for this bottle:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/27022
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z164313
      ¿Le ha resultado útil?