Documentos clave
22948
Supelco
Zero Volume Reducer 1/16 to 1/8 External
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1 ea
Adaptador
1/16 in. Valco (nut and ferrule included)
1/8 in. male Valco for 1/8 in. injector or detector
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)