Fritted Purge Sampler, product 22789, is for use with Tekmar 2000/3000 and is also compatible with Atomx XYZ, Lumin, Stratum and Velocity.
22789
Fritted Purge Sampler
size 25 mL, Tekmar® 14-2334-024
Seleccione un Tamaño
262,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
262,00 €
Productos recomendados
Materiales
glass
fabricante / nombre comercial
Tekmar® 14-2334-024
tamaño
25 mL
aplicaciones
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Good morning, I would like to know if this glassware is compatible with Eclipse 4660 purge-and-trap O I analytical
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?