Merck
22713
Miniature Quick Connect Body Assembly
Swagelok® QM2-B-200, 1/8 in. Swagelok fitting, stainless steel
Sinónimos:
Swagelok® QM2-B-200,SS MINI QK CONN 1/8" EA
Seleccione un Tamaño
1 EA
158,00 €
158,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
158,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
158,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Swagelok® QM2-B-200
Adaptador
1/8 in. Swagelok fitting
compatibilidad
for use with miniature Quick Connects stem assembly (22711-U)
Descripción general
Nuts and ferrules included.
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Emre Balta et al.
Nature communications, 10(1), 4073-4073 (2019-09-11)
Several antitumor therapies work by increasing reactive oxygen species (ROS) within the tumor micromilieu. Here, we reveal that L-plastin (LPL), an established tumor marker, is reversibly regulated by ROS-induced thiol oxidation on Cys101, which forms a disulfide bridge with Cys42.