22553
Vinyl chloride in nitrogen, 1 ppm
10 ppm, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Formulario
gas
envase
cylinder of 14 L
fabricante / nombre comercial
Scott Gas T71-14
disponibilidad
not available in Canada, EU
concentración
10 ppm
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
Aplicación
Características y beneficios
- Vinyl chloride in nitrogen, 10 ppm is a two component gas mixture suitable for GC calibration, testing of fixed and personal gas monitors, and testing of in situ industrial stack analyzers.
- A certificate of analysis is included.
- Packaged in lightweight, non-refillable, recyclable containers.
- Portable, convenient, and easy to use.
- Manufactured gravimetrically for maximum accuracy.
- NIST traceable.
regulador
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)