22479
Férula capilar Supeltex M-4, uso general
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
Productos recomendados
envase
pkg of 50 ea
D.I.
0.8 mm
compatibilidad
0.53 mm Column I.D.
Categorías relacionadas
Descripción general
Supelco ha perfeccionado el diseño de estas férulas de grafito para proporcionar un perfil limpio y afilado con un mínimo destello.
Características: Precintos a un cuarto de vuelta más después del ajuste manual. Máximo contacto con la superficie de sellado, menor riesgo de contaminación de la columna durante la instalación.
Composición del material: grafito flexible
Temperatura máxima: 450 °C
Características: Precintos a un cuarto de vuelta más después del ajuste manual. Máximo contacto con la superficie de sellado, menor riesgo de contaminación de la columna durante la instalación.
Composición del material: grafito flexible
Temperatura máxima: 450 °C
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)