Documentos clave
22327
Supelco
Stainless Steel Screening
pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
76,20 €
76,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
76,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
76,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
An alternative to the use of wool plugs to hold packing material inside columns. Includes a single 2 in. x 2 in. (5 cm x 5 cm) sheet of 10 μm pore size material.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)