Documentos clave
22272
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama A-2, aguja extraíble
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinónimos:
Precision Sampling, SYRINGE,PS-A-2,500UL
Seleccione un Tamaño
1 EA
133,00 €
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
133,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
descripción
Series A-2
Características
removable needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI 050032
aguja L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volumen
500 μL
Descripción general
Series A-2-Aguja Extraible: Una económica aguja con aplicación general, cerrada herméticamente a presiones de 250 psi para evitar fuga de gases y líquidos.
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)