Merck
22032
Reducer
Swagelok® 200-R-4, stainless steel, 1/8 in. Swagelok, for 1/4 in. tube
Sinónimos:
Swagelok® 200-R-4,SS REDUCER 1/8X1/4 EA
Seleccione un Tamaño
1 EA
32,20 €
32,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
32,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
32,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Swagelok® 200-R-4
Adaptador
for 1/4 in. tube
1/8 in. Swagelok
Descripción general
Nuts and ferrules included.
Aplicación
Stainless steel Swagelok® reducer maybe used, for ending the top and bottom of continuous membrane fermentor separator (CMFS), used for ethanol fermentation and for increasing the performance of a bioreactor.[1]
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Continuous membrane fermentor separator for ethanol fermentation.
Chung-Won C and Hwang S.
Journal of Membrane Science, 57 (1), 21-42 (1991)