Documentos clave
21912
SGE Syringes for Agilent/HP 7673 and 7683 Autosampler
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.47, needle size 26 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
Seleccione un Tamaño
6 EA
366,00 €
366,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
366,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
366,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
26 ga
Características
needle type F (fixed needle)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
SGE
aguja L
42 mm
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Descripción general
Jeringas SGE están diseñadas y probadas para cumplir especificaciones críticas de los automuestreadores. Estas jeringas constan de único embolo para eliminar torceduras y fijaciones. La punta de la aguja resiste múltiples y rápidas inyecciones de septa, haciéndola una de las jeringas para automuestreadores sin problemas técnicos disponibles disponible.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)