21642
Agilent® 5880, 5890, 5987, 6890 (S23965)
L × O.D. × I.D. 10.0 ft (3.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Materiales
glass column
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
10.0 ft (3.0 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
tipo de columna
empty
compatibilidad
for use with Agilent Configuration B
Descripción general
- X (length of injector arm) = 11.02 in. (280 mm)
- Y (length of detector arm) = 7.09 in. (180 mm)
- S (span, injector to detector) = 9.0 in. (229 mm)
Aplicación
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)