21106
GC Stationary Phase
phase SE-54, bottle of 50 g
Seleccione un Tamaño
1487,50 €
Precio de catálogo1750,00 €Ahorre 15 %Seleccione un Tamaño
About This Item
1487,50 €
Precio de catálogo1750,00 €Ahorre 15 %Productos recomendados
Agency
meets requirements for USP G36
Nivel de calidad
envase
bottle of 50 g
Parámetros
50-300 °C temp. range
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
grupo activo de la matriz
SE-54 phase
solubilidad
chloroform: soluble
tipo de columna
packed GC
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)