Documentos clave
21017
Supelco
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing
pkg of 20 ea
Seleccione un Tamaño
20 EA
22,50 €
22,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 EA
22,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
22,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 20 ea
técnicas
active air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3