Documentos clave
20857
Tubing Bender
Three-Size for 1/4in. (6 mm, 3/16in. (4 mm) & 1/8in. tube
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
Descripción general
Estos dobladores reforzados doblan con facilidad tubos de aluminio, cobre o acero inoxidable hasta un ángulo de 180° sin retorcerlos ni partirlos.
La herramienta "tres en uno" 1/8 in., 3/16 in., o 1/4 in. (3, 4, o 6 mm) dobla tuberías de un espesor de pared estándar.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)