20744AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Astec® Cyclobond I 2000 DMP Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Materiales
stainless steel column
Línea del producto
Astec®
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Astec®
Parámetros
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 21.2 mm
matriz
silica particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
cyclodextrin, beta- phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
pH operativo
3.5-7
técnica de separación
chiral
Descripción general
- Bonded phase: 3,5-Dimethylphenyl carbamate modified β-cyclodextrin
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.