2051001
Split, with cup (unpacked)
pkg of 1 ea
Sinónimos:
Inlet Liner, Split with cup, nonpacked
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
L × D.I. × D.E.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCFiltros activos