Documentos clave
2049801
Supelco
Inlet liner, split with cup (unpacked) for Varian® 1075/1077 injector
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
glass
descripción
Inlet Liner, Split with cup, for Varian
Inlet liner
cup yes unpacked
Características
deactivation high temperature silanization
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Varian 01-900109-02 (OEM)
L × D.I. × D.E.
72 mm × 6.3 mm × 4 mm
revestimiento L × D.E.
72 mm × 6.3 mm
compatibilidad
configured for
for use with Varian 1075/1077 Injectors
for use with Varian
technique used for High & low MW analytes
Información legal
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)