2048601
Split/Splitless, straight through, 4.0mm I.D. (wool packed)
pkg of 1 ea
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
L × D.I. × D.E.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Descripción general
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)