This is packing material only; it is not a column. Some endusers will purchase this bottle of packing and prepare their own packed columns.
20324
Porapak™ Porous Polymer Adsorbent
matrix Porapak N, 50-80 mesh, bottle of 75 cc
Seleccione un Tamaño
301,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
301,00 €
Productos recomendados
Formulario
solid
envase
bottle of 75 cc
Parámetros
190 °C temp. limit
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
superficie
~300 m2/g
Matriz
Porapak N
tamaño de partícula
50-80 mesh
densidad
~0.41 g/mL (free fall density)
Categorías relacionadas
Descripción general
For more information about any of our adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/adsorbents
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Is this product a packed column?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
What is the weight in grams of the 75cc HayeSep® container?
1 respuesta-
The weight is approximately 24 grams for each 75cc container.
¿Le ha resultado útil?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 respuesta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
¿Le ha resultado útil?
-
-
How can I purchase a column that is packed with this material?
1 respuesta-
Most packed column are custom made and require that you obtain a quotation. Please contact our Customer & Sales Services group at phone number (800)-247-6628, fax number (800)-447-3044 or email [email protected] for additional information.
¿Le ha resultado útil?
-
-
What is the maximum temperature for this packing?
1 respuesta-
The maximum temperature for this packing is 190 °C.
¿Le ha resultado útil?