Documentos clave
20053
Supelco
ORBO 615 Amberlite XAD®-7 (15/50) 60/30 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Seleccione un Tamaño
50 PKG
235,00 €
235,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 PKG
235,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
235,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
W,W,W separators
Línea del producto
Amberlite
ORBO
composición
Bed A, 60 mg
Bed B, 30 mg
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO 615
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matriz
XAD-7
tamaño de partícula
15-50 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
  • ORBO 615 Amberlite XAD®-7 (15/50), 60/30 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)