13146-U
Columna para GC con relleno metálico (compatible con Agilent, configuración "A")
phase none, matrix 80/100 Porapak P support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Materiales
stainless steel column
fabricante / nombre comercial
Agilent
Parámetros
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
80/100 Porapak P support
grupo activo de la matriz
none phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)