Documentos clave
10462
Supelco
Carbopack Carbon Adsorbent
matrix Carbopack Y, 60-80 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
23201100
Nombre del producto
Adsorbente Carbopack, matrix Carbopack Y, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Formulario
granular
envase
bottle of 10 g
técnicas
LPLC: suitable
superficie
~24 m2/g
Matriz
Carbopack Y
grupo activo de la matriz
carbon
tamaño de partícula
60-80 mesh
tamaño de poro
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
densidad
~0.38 g/mL (free fall density)
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Un carbón negro grafitizado (GCB) puede ser no poroso o poroso. El proceso de grafitización da lugar a una superficie muy pura con grandes propiedades de adsorción y desorción (si fueran precisas). Las interacciones de la superficie dependen únicamente de las fuerzas de dispersión de London. Estas partículas son:
  • Granulares
  • Friables
  • Utilizadas para moléculas con un tamaño de analito relativo a C3-C20+ n-alcanos.
  • Hidrófobas (pueden utilizarse en entornos muy húmedos)
En general los adsorbentes GCB ofrecen una fuerza de adsorción relativa más débil que los tamices moleculares de carbono (CMS) y una fuerza de adsorción relativa similar a la de los absorbentes compuestos por polímeros de carbono grafitizado esférico (SGPC). Nuestros productos Carbopack son un tipo de adsorbentes GCB.
  • Las partículas son de malla 40 y menores
  • Utilice la malla 40/60 para evitar la canalización (si se observa con un adsorbente Carbotrap® de malla 20/40)
  • Utilice una malla menor (60/80, 80/100, etc.) para todas las demás aplicaciones
  • Utilice el menor tamaño de partícula disponible siempre que la aplicación pueda soportar la caída de presión
Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros adsorbentes de carbono, visite sigma-aldrich.com/carbón
Carbopack Y was used for determination of contamination caused by pesticides like alachlor, atrazine, captan, formothion, lindane and phosalone in atmospheric samples.[1] Carbopack Y was modified with mono-molecular layer of heptakis-(2,3,6-tri-O-methyl)-ß-cyclodextrin and was used in gas chromatography to study the effect of size and spatial structure of adsorbate molecules on adsorption of organic vapours.[2]
Carbotrap®/Carbopack adsorbent can withstand high bake-out temperature without losing the mechanical and chemical integrity. It has a high affinity for isoprene and does not retain significant amounts of water. Furthermore it has a tendency to pulverize if it is packed too tightly.[3] Carbotrap®/Carbopack adsorbent was used to quantitatively determine trace amounts of volatile organic compounds (VOCs) in air.[4] It was also used for designing sampling protocols on the basis of its retention volume of the gaseous organic compounds of interest.[5]
Información legal
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gas phase retention volume behavior of organic compounds on Carbotrap graphitized carbon.
Pankow JF.
Journal of Chromatography A, 547, 488-493 (1991)
Adsorption of organic vapors on the Carbopack Y carbon adsorbent modified with heptakis-(2, 3, 6-tri-O-methyl)-?-cyclodextrin.
Kudryashov SY, et al.
Russian Journal of Physical Chemistry A, 84 (3), 495-502 (2010)
Comparison of Tenax TA and Carbotrap for sampling and analysis of volatile organic compounds in air.
Rothweiler H, et al.
Atmospheric Environment, 25 (2), 231-235 (1991)
Rybolt et al.
Journal of colloid and interface science, 220(1), 148-156 (1999-11-07)
Second gas-solid virial coefficients were determined at 403.5 +/- 0.5 K for 6 adsorbates, including butane, chloroform, trichlorofluoromethane (Freon 11), bromochloromethane, 1-chloro-2-methylpropane, and dibromodifluoromethane. For another 11 adsorbates, including dichlorodifluoromethane (Freon 12), chlorodifluoromethane (Freon 22), methyl chloride, methylene chloride, propane
Plant Volatile Analysis.
Linskens HF and Jackson JF.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)