Merck
04461
Supelco
Dinitramine
reference material
Sinónimos:
3-Diethylamino-2,4-dinitro-6-trifluoromethylaniline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13F3N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
322.24
Beilstein:
2822138
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
reference material
Análisis
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)c1c(cc(c(N)c1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13F3N4O4/c1-3-16(4-2)9-7(17(19)20)5-6(11(12,13)14)8(15)10(9)18(21)22/h5H,3-4,15H2,1-2H3
Clave InChI
OFDYMSKSGFSLLM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.