03824
1,3,5-Trichlorobenzene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Seleccione un Tamaño
83,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
83,60 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
ISO 17943
Línea del producto
TraceCERT®
Formulario
powder or crystals
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
bp
208 °C (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
Formato
neat
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clave InChI
XKEFYDZQGKAQCN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Productos recomendados
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Se probaron el alto rendimiento, la fiabilidad y la reproducibilidad de la microextracción en fase sólida en espacio de cabeza (HS-SPME) en combinación con cromatografía de gases/espectrometría de masas (GC/MS) para la determinación de los compuestos orgánicos volátiles (COV) en agua en un ensayo interlaboratorio. La nueva ISO 17943 en la que se utiliza HS-SPME supone una mejora de los métodos oficiales existentes para esta determinación en cuanto a sensibilidad y selectividad.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.