ZRB2841
Anti-YB1 Antibody, clone 1G7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CCAAT-binding transcription factor I subunit A (CBF-A), DBPB, DNA-binding protein B, EFI-A, Enhancer factor I subunit A, NSEP1, Nuclease-sensitive element-binding protein 1, Y-box transcription factor, Y-box-binding protein 1, YB1
Seleccione un Tamaño
206,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
206,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G7, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 36 kDa
observed mol wt ~50 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgGκ
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... YBX1(4904)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in T-47D cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:25,000 dilution of this antibody detected YB1 in T-47D cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected YB1 in C6 and human testis lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected YB1 in HEK-293 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected YB1in HeLa cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected YB1 in Human testis tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg of this antibody detected YB1 in one million fixed and permeabilized HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)