ZRB2650
Anti-Cas9 Antibody, clone 1C12-H1 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
CRISPR-associated endonuclease Cas9/Csn1, EC:3.1.-.-, SpCas9, SpyCas9
Seleccione un Tamaño
206,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
206,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C12-H1, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 158 kDa
observed mol wt ~158 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
all
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgGκ
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in lysate from Cas9 transfected HEK-293 cells.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Cas9 in lysate from HEK-293 cells transfected with Cas9.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Cas9 in one million NIH/3T3 cells transfected with Cas9.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cas9 in NIH/3T3 cells transfected with Cas9.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)