ZRB2438
Anti-PRPS1 Antibody, clone 2D21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Anti-PKA C-α Antibody, clone 2E17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, EC:2.7.6.1, PPRibP, PRS-I, Phosphoribosyl pyrophosphate synthase I, Ribose-phosphate pyrophosphokinase 1
Seleccione un Tamaño
188,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
188,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D21, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 34.83 kDa
observed mol wt ~37 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human, mouse, rat
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey, canine, porcine, bovine, feline
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... PRPS1(5631)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PRPS1 in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected PRPS1 in Mouse kidney tissue lysate and 1:1000 dilution in Rat brain tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PRPS1 in Human testis tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PRPS1 in Jurkat cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PRPS1 peptide with a KD of 2.0 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)