ZRB2342
Anti-Fas/CD95 Antibody, clone 1F17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Apo-1 antigen, Apoptosis-mediating surface antigen FAS, CD95, FASLG receptor, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6
Seleccione un Tamaño
188,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
188,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F17, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
human ... FAS(355)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HT-1080 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Fas/CD95 in HT-1080 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Fas/CD95 in Jurkat cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Fas/CD95 in Jurkat cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Fas-CD95 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected Fas/CD95 in one million Raji and Jurkat cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Fas/CD95 in Human colon tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)