ZRB2173
Anti-ACSL3 Antibody, clone 1I18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Fatty acid CoA ligase Acsl3;Arachidonate--CoA ligase;EC:6.2.1.15;Long-chain acyl-CoA synthetase 3;LACS 3;Long-chain-fatty-acid--CoA ligase 3;Medium-chain acyl-CoA ligase Acsl3
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1I18, recombinant monoclonal
descripción
1I18 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 80.42 kDa
observed mol wt ~75 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
rat, human, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
porcine, monkey, bovine
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal half
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACSL3(2181)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:10,000 dilution of this antibody detected ACSL3 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected ACSL3 in A431 cell lysate and 1:1,000 dilution detected ACSL3 in C2C12, and C6 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound ACSL3 with a KD of 2.7 x 10-7 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ACSL3 in HeLa cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ACSL3 in human placenta tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1