Documentos clave
SAB1405789
Sigma-Aldrich
Anti-ACSL3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
ACS3, FACL3, PRO2194
Seleccione un Tamaño
50 μG
490,00 €
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 μG
490,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~80.4 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACSL3(2181)
Descripción general
The protein encoded by this gene is an isozyme of the long-chain fatty-acid-coenzyme A ligase family. Although differing in substrate specificity, subcellular localization, and tissue distribution, all isozymes of this family convert free long-chain fatty acids into fatty acyl-CoA esters, and thereby play a key role in lipid biosynthesis and fatty acid degradation. This isozyme is highly expressed in brain, and preferentially utilizes myristate, arachidonate, and eicosapentaenoate as substrates. The amino acid sequence of this isozyme is 92% identical to that of rat homolog. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ACSL3 (NP_004448.2, 1 a.a. ~ 720 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNNHVSSKPSTMKLKHTINPILLYFIHFLISLYTILTYIPFYFFSESRQEKSNRIKAKPVNSKPDSAYRSVNSLDGLASVLYPGCDTLDKVFTYAKNKFKNKRLLGTREVLNEEDEVQPNGKIFKKVILGQYNWLSYEDVFVRAFNFGNGLQMLGQKPKTNIAIFCETRAEWMIAAQACFMYNFQLVTLYATLGGPAIVHALNETEVTNIITSKELLQTKLKDIVSLVPRLRHIITVDGKPPTWSEFPKGIIVHTMAAVEALGAKASMENQPHSKPLPSDIAVIMYTSGSTGLPKGVMISHSNIIAGITGMAERIPELGEEDVYIGYLPLAHVLELSAELVCLSHGCRIGYSSPQTLADQSSKIKKGSKGDTSMLKPTLMAAVPEIMDRIYKNVMNKVSEMSSFQRNLFILAYNYKMEQISKGRNTPLCDSFVFRKVRSLLGGNIRLLLCGGAPLSATTQRFMNICFCCPVGQGYGLTESAGAGTISEVWDYNTGRVGAPLVCCEIKLKNWEEGGYFNTDKPHPRGEILIGGQSVTMGYYKNEAKTKADFFEDENGQRWLCTGDIGEFEPDGCLKIIDRKKDLVKLQAGEYVSLGKVEAALKNLPLVDNICAYANSYHSYVIGFVVPNQKELTELARKKGLKGTWEELCNSCEMENEVLKVLSEAAISASLEKFEIPVKIRLSPEPWTPETGLVTDAFKLKRKELKTHYQADIERMYGRK
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)