ZRB1997
Anti-EphA2 Antibody, clone 2C3 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Ephrin type-A receptor 2;EC: 2.7.10.1;Epithelial cell kinase;Tyrosine-protein kinase receptor ECK
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C3, recombinant monoclonal
descripción
2C3 Clone
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 108.27 kDa
observed mol wt ~120 kDa
purificado por
using Protein A
reactividad de especies
human, monkey
reactividad de especies (predicha por homología)
bovine, porcine, canine
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
C-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPHA2(1969)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in PC3 cell lysates.
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected EphA2 in PC3 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: 1:1,000 dilution from a representative lot detected EphA2 in A431, HEK293, and COS-7 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound EphA2 peptide with a KD of 1.0 x 10-12 in an affinity binding assay.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected EphA2 in human cerebral cortex tissue sections.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg from a representative lot detected EphA2 in one million PC3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected EphA2 in A431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable