ZMS1171
Anti-Oct-4 Antibody, clone 10H11.2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
OTF-3, Oct-3, Octamer-binding protein 3, Octamer-binding protein 4, Octamer-binding transcription factor 3, POU domain class 5, transcription factor 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10H11.2, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
formulario
lyophilized
purificado por
using protein G
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
secuencia del epítopo
N-terminal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in NTERA2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Oct-4 in NTERA2 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected Oct-4 in Neuro2a cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Oct-4 in NTERA2 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected Oct-4 in one million NTERA2 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Oct-4 in Human seminoma tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable