ZMS1167
Anti-Fusion Glycoprotein F0 Antibody, clone 9-4-3 ZooMAb® Mouse Monoclonal
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
F0
Seleccione un Tamaño
188,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
188,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
9-4-3, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 60.0 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
virus
envase
antibody small pack of 25 μL
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
vaccinia virus ... F(911957)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by ELISA with recombinant Fusion Glycoprotein F0 of Human parainfluenza virus type 3.
ELISA Analysis: A serial of dilutions of this antibody detected recombinant Fusion Glycoprotein F0 of Human parainfluenza virus type 3.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Fusion Glycoprotein F0 in HPIV-3 infected LLC-MK2 cells, but not in and uninfected cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant Fusion Glycoprotein F0 of Human parainfluenza virus type 3 with a KD of 2.3 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)