Documentos clave
Z763756
BeadBug prefilled tubes, 2.0 mL capacity
with 1.0 mm Silica glass beads, acid washed
Sinónimos:
homogenization microtubes
Seleccione un Tamaño
50 EA
139,00 €
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
139,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
silica beads
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific D1031-10
técnicas
PCR: suitable
Descripción general
These prefilled tubes fit the BeadBug microtube homogenizer, and come with standard acid-washed glass beads, triple-pure zirconium beads, or stainless steel beads.
The triple-pure beads are molecular biology grade, and are acid washed, heat treated and tested free of nuclease.
The stainless steel beads are acid-washed as well.
All tubes are non-skirted with screw-caps
Información legal
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)