Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 779,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103811
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific H1010-P-SP
779,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemanufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1010-P-SP
L × W
14 in. × 12 in.
General description
Universal platform for the Incu-Shaker.
Legal Information
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description L × W 14 in. × 12 in. | description L × W 14 in. × 12 in. | description holds 6 standard micro plates (max. 1) | description holds 4 standard micro plates (max. 1) |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-P-SP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-P-SP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-P-MP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-P-MP |
| L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?