Documentos clave
Z760935
TPP® Filtermax rapid bottle-top filter
filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Sinónimos:
filter bottles
Seleccione un Tamaño
12 EA
533,00 €
533,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
533,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.22
533,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
esterilidad
non-sterile
Características
cap
graduations
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
TPP TP99955
disponibilidad
not available in (available only in North America)
filtro área
69 cm2
filtro capacidad
1000 mL
embudo capacidad
1000 mL
tamaño
108 mm × 108 mm × 143 mm
tamaño de poro
0.22 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
The family of TPP vacuum filtration rapid-Filtermax is unique for its quadratic form and excellent product features. Each filter set comprises an adapter for the vacuum connection hose with an inside diameter of 6-10 mm and an individually packed screw cap.
Otras notas
TPP recommends filling the liquid into the filter first and then applying the vacuum.
Información legal
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)