Z744291
Wilmad® 4 mm ZrO2 Open Ended Rotor for Bruker® MAS Probe
zirconia, Laser marked, pack of 1 ea
Sinónimos:
Solid State NMR, MAS NMR, Solid State NMR, MAS NMR,
About This Item
entrada CA/CC
18 kHz
Materiales
zirconia
descripción
Rotor Body laser marked with a unique serial number and permanent tachometer mark on the base.
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad WP-501-4181
Parámetros
at 100-200 °C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- No need to solvate solid samples
- Homogeneous ceramic material structure
- Strength 1,000 Mpa
- Finish 0.05 µ mirror gloss
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)