Documentos clave
Z744111
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, W × L 1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
Sinónimos:
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
white
envase
pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech DTCR-6100
técnicas
cryopreservation: suitable
An × L
1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in.
Descripción general
Temperature Range: 70°C to -196°C
Aplicación
Cryogenics
Información legal
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)