Documentos clave
Z744090
Autoclave indicator tape
W × L 1.0 in. × 2,160 in.
Sinónimos:
Indicator tape
Seleccione un Tamaño
1 ROLL
22,50 €
22,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ROLL
22,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
22,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 1 roll
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech ACTP-1001
An × L
1.0 in. × 2,160 in.
Descripción general
Printed diagonal stripes darken indicating a steam autoclave process is complete. Stripes darken after 5 minutes of exposure at 273°F (134°C) at steam pressure of 1.02 kg/cm2.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)