Documentos clave
Z743618
Laser Tough-Tags
yellow, L × W 0.875 in. × 0.875 in., pkg of 2400
Sinónimos:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Seleccione un Tamaño
2400 EA
81,70 €
81,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2400 EA
81,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
55121611
NACRES:
NB.35
81,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 2400
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech MISL-1000-Y
L × An
0.875 in. × 0.875 in.
color
yellow
Descripción general
Tough-Tags are chemically inert labels that strongly adhere to microtubes, test tubes, storage boxes and other microscope slides. They are temperature resistant from 121°C to –40°C and withstand autoclaving, boiling water baths, freezer temperatures, organic solvents and caustic agents. For best adhesion it is recommended that siliconized surfaces be avoided.Tough-Tags are perfect for accurately identifying important samples stored in tubes, microplates or boxes that will be autoclaved or stored in moderate freezer temperatures.
Información legal
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)